D144401
3-Dimethylamino-1-Propanol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)CCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-6(2)4-3-5-7/h7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?