Wichtige Dokumente
GF98568950
Zirconium
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 33mm
Synonym(e):
ZR008615
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Goodfellow 985-689-50
Widerstandsfähigkeit
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1852 °C (lit.)
Dichte
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChIKey
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)