Z246794
Zirkonium-Tiegel
Straight wall, capacity 55 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Höhe
41 mm
Kapazität
55 mL
Dicke
0.035 in.
Oberteil Durchm.
47 mm
Allgemeine Beschreibung
Handgefertigt, mit strenger Spezifikation für Zugfestigkeit, Formstabilität, Dehnbarkeit und chemische Reinheit. 20-fache Lebensdauer gegenüber Nickeltiegeln. Tiegel und Deckel bitte gesondert bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)