Merck
GF11722249
Zirconium
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
Synonym(e):
ZR008645
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41122203
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Goodfellow 117-222-49
Widerstandsfähigkeit
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1852 °C (lit.)
Dichte
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChIKey
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF11722249-1EA4061821115683