Merck
GF86619224
Silver-gold alloy, Ag70Au30
10g lump, 4mm max. lump size
Synonym(e):
AG096100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 866-192-24
Gewicht
10 g
Max. Stückgröße
4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)