GF35592149
Silver/Gold
lump, Ag 70%/Au 30%, 4 mm max. lump size, weight 5 g
Synonym(e):
AG096100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 355-921-49
Gewicht
5 g
Max. Stückgröße
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF35592149-1EA | 4061821146649 |