Merck
GF77872056
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.15 mm, length 5 m, coil width 12 mm
Synonym(e):
FA140231
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 778-720-56
Länge
5 m
Spiralbreite
12 mm
Dicke
0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)