Merck
GF82027470
Silicon carbide
sheet, thickness 4 mm, size 50 × 50 mm, condition direct sintered
Synonym(e):
SI673250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 820-274-70
Größe
50 × 50 mm
Dicke
4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)