Merck
GF09680160
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonym(e):
SI516021
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 096-801-60
Gewicht
200 g
Mittlere Partikelgröße
0.1-1 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)