Merck
GF30991293
Silicon carbide
powder, mean particle size 17 micron, weight 50 g, green
Synonym(e):
SI516017
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 309-912-93
Gewicht
50 g
Farbe
green
Mittlere Partikelgröße
17 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)