GF71426325
Tungsten carbide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, min. particle size 45 micron
Synonym(e):
W 526010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 714-263-25
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)