Merck
GF48047722
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.5%
Synonym(e):
W 526011
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Assay
99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 480-477-22
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)