Merck
GF05507186
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 0.2 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
W 606801
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 055-071-86
Durchmesser
0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)