GF69988303
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU040200
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 699-883-03
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.005 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)