GF62157618
Tungsten/Rhenium
wire, W 95%/Re 5%, 0.2 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Synonym(e):
W 025410
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 621-576-18
Länge
0.1 m
Durchmesser
0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)