Merck
GF37962737
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.005 mm, length 1 m, temper as rolled
Synonym(e):
CU040200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 379-627-37
Länge
1 m
Dicke
0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF37962737-1EA4061821146892