GF16913189
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.2 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU040300
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 169-131-89
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)