GF22415699
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 100 × 100 mm, thickness 0.6 mm
Synonym(e):
FE228720
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 224-156-99
Nennmaschenweite
0.54 mm
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.6 mm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)