GF52590786
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.3 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU040400
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 525-907-86
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)