GF38968879
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
NI160251
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 389-688-79
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.075 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)