GF83254181
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
100m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE205111
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 832-541-81
L × Durchm.
100 m × 0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83254181-1EA | 4061825454139 |