GF02635501
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 2m coil, 0.025mm thickness, hard
Synonym(e):
FE220221
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (coil - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 026-355-01
Größe × Dicke
2 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)