Merck
GF30959141
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.01 mm, size 200 × 200 mm
Synonym(e):
FE240210
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 309-591-41
Größe
200 × 200 mm
Dicke
0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)