Merck
GF69032976
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
rod, 100mm x 6.35mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI027910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 690-329-76
L × Durchm.
100 mm × 6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF69032976-2EA4061829955960
GF69032976-5EA4061831006346
GF69032976-10EA4061829934163
GF69032976-1EA4061825442006