Merck
GF64447386
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.5 mm, L 20 m, colorless
Synonym(e):
ET311452
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 644-473-86
Länge
20 m
Dicke
0.5 mm
Farbe
colorless
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)