GF59557797
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
10m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FF215140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 595-577-97
L × Durchm.
10 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF59557797-1EA | 4061825466521 |