GF58389542
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
500mm tube, 9.5mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 7.7mm inside diameter
Synonym(e):
NI147300
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 583-895-42
L × Wandstärke
500 mm × 0.9 mm
AD × ID
9.5 mm × 7.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)