Wichtige Dokumente
GF68632465
Chrom
rod, 50mm, diameter 5.0mm, 99.7+%
Synonym(e):
Chrom
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.7%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 686-324-65
Widerstandsfähigkeit
12.7 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
50 mm × 5.0 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1857 °C (lit.)
Dichte
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChIKey
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)