GF58635096
Haynes® 230 alloy, Ni62Cr22W14Mo2
rod, 50mm x 12.7mm diameter, annealed
Synonym(e):
NE057920
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 586-350-96
L × Durchm.
50 mm × 12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)