Merck
GF19692041
Haynes® 230 alloy
rod, Ni62%/Cr22%/W 14%/Mo 2, 25.4 mm diameter, length 50 mm, temper annealed
Synonym(e):
NE057930
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 196-920-41
Länge
50 mm
Durchmesser
25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF19692041-1EA4061821135520
GF19692041-2EA4061821135537