NIST1961
Nominell 30 μm Durchmesser, Polystyrolkugeln
NIST® SRM® 1961
Synonym(e):
Polystyrene spheres
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
pkg of 5 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)