NIST1985
Thermal Spray Powder - Particle Size Distribution Tungsten Carbide/Cobalt (Spheroidal)
NIST®SRM®
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 14 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
diffraction/scattering: suitable
electron microscopy: suitable
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 1985_cert
SRM 1985_SDS
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)