Merck
GF58250639
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
2m wire, 1.63mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075160
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 582-506-39
L × Durchm.
2 m × 1.63 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF58250639-1EA4061825466279