GF56308787
Quartz - fused
tube, outside diameter 9.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
SI617180
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 563-087-87
Länge
100 mm
AD
9.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)