Merck
GF56363216
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
100m wire, 0.05mm diameter, hard
Synonym(e):
NI055115
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 563-632-16
L × Durchm.
100 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)