GF54020540
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
25m wire, 0.125mm diameter, hard
Synonym(e):
NI055120
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 540-205-40
L × Durchm.
25 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)