GF07880935
Nickel/Chromium
wire, Ni 70%/Cr 30%, 0.25 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Synonym(e):
NE025140
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 078-809-35
Länge
50 m
Durchmesser
0.25 mm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)