Merck
GF67484346
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 300 x 300mm, 0.6mm thickness
Synonym(e):
CN010400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 674-843-46
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)