Merck
GF24259596
Nickel/Chromium
wire, Ni 80%/Cr 20%, 0.045 mm diameter, length 500 m, temper annealed
Synonym(e):
NI055113
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 242-595-96
Länge
500 m
Durchmesser
0.045 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)