GF54313332
Quartz - fused
tube, outside diameter 23.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
SI617460
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 543-133-32
Länge
100 mm
AD
23.0 mm
Wandstärke
1.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)