Merck
GF25214868
Quartz - fused
tube, outside diameter 1.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.1 mm
Synonym(e):
SI617030
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 252-148-68
Länge
200 mm
AD
1.0 mm
Wandstärke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)