GF70898170
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 900 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
SI617480
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 708-981-70
Länge
900 mm
AD
25 mm
Wandstärke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)