GF50260328
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FF215140
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 502-603-28
L × Durchm.
100 m × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)