Merck
GF45484780
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
200m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FF215140
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 454-847-80
L × Durchm.
200 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF45484780-1EA4061825450797