GF47195792
Polyetheretherketone
(PEEK), sheet, thickness 6.5 mm, size 300 × 300 mm, gray
Synonym(e):
EK303460
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 471-957-92
Größe
300 × 300 mm
Dicke
6.5 mm
Farbe
gray
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)