GF02464691
Polyetheretherketone
(PEEK), tube, outside diameter 1.6mm, L 1000 mm, wall thickness 0.1 mm
Synonym(e):
EK307170
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 024-646-91
Länge
1000 mm
Wandstärke
0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF02464691-1EA | 4061825061641 |
GF02464691-2EA | 4061825061658 |
GF02464691-5EA | 4061825061665 |