GF41561715
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
bar, 100mm x 25mm x 25mm
Synonym(e):
W 118100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
bars
Hersteller/Markenname
Goodfellow 415-617-15
Größe
25 mm × 25 mm × 100 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)