GF58496507
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
sheet, 50 x 50mm, 3.15mm thickness
Synonym(e):
W 113100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 584-965-07
Größe × Dicke
50x50 mm × 0.175 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)