Merck
GF89166415
Quartz - fused
tube, length 200 mm, outside diameter 23.0 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
SI617460
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 891-664-15
Länge
200 mm
AD
23.0 mm
Wandstärke
1.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)