Merck
GF40471455
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 500 g, purity 99%
Synonym(e):
SI676021
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 404-714-55
Gewicht
500 g
Mittlere Partikelgröße
0.1-1 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)